C25Z-2143EUHB - 3 mpos dead-end path, u-electric, USB 1/16*.4mm, 50C/250psi liq, PEEK E4/E Universal electric actuator Serial interface: USB 1 * 1 ST
Artikelnr. VICIC25Z-2143EUHB
Lieferant: VICI
C25Z-2143EUHB - 3 mpos dead-end path, u-electric, USB 1/16*.4mm, 50C/250psi liq, PEEK E4/E Universal electric actuator Serial interface: USB 1 * 1 ST
Artikelnr. VICIC25Z-2143EUHB
Lieferant: VICI
Frequently Bought Together
Spectroquant® Prove Plus VIS und UV/VIS Spektralphotometer
Lieferant: Merck
Conductivity standards
Lieferant: WTW
Optical Elements for Special Applications
Lieferant: HELLMA
VWR®, Handstückzähler
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Rechteckige Küvetten
Lieferant: VWR Collection
VWR® Counter-Pen™, Kolonienzähler
Lieferant: VWR Collection
Zubehör für OxiTop® und OxiTop® Control
Lieferant: WTW
VWR® pHenomenal® MD 8000 L, Digitales Multiparameter-Messgerät, Tischmodell
Lieferant: VWR Collection
pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, pH 3110 / 3310
Lieferant: WTW
VWR®, Digitale Messschieber
Lieferant: VWR Collection
Leitfähigkeitsmessgeräte, tragbar, Cond 3110/3310
Lieferant: WTW
Zubehör für leere Säulen XK-Serie
Lieferant: Cytiva
Zubehör für buchi Schmelzpunktapparat M560
Lieferant: BUCHI
FlashGel™ DNA system
Lieferant: LONZA
Accessories for Mettler balances
Lieferant: Mettler - Toledo
Flow Cells for MinION™ and GridION™ Devices
Lieferant: Oxford Nanopore Technologies
[EN]VIA2-CASSETTE BOX 1 * 100 ST
Lieferant: CHEMOMETEC
Titratoren, Karl Fischer, coulometrisch, TitroLine® 7500 KF Trace
Lieferant: SI Analytics
Komparatoren, Lovibond® Comparator System 2000+
Lieferant: Lovibond Tintometer