AuftragsverfolgungKontakt
LDS 751 ≥95% | Avantor
LDS 751 ≥95%
Plastic bottle, 5 mg
Artikelnr. AATB17567
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
LDS 751 ≥95%
Artikelnr. AATB17567
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  181885-68-7
LDS 751 ≥95%
LDS 751 ≥95%
Plastic bottle, 5 mg
CAS Nummer:  181885-68-7
Preis
142,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
LDS 751 is a fluorescent cell-permeant nucleic acid stain that can be well excited with 488 nm laser line although it has a peak excitation at ~543 nm on dsDNA.
Synonyme:  LDS-751, 6-(Dimethylamino)-2-(4-(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dien-1-yl)-1-ethylquinolin-1-ium perchlorate
  • CAS Nummer:181885-68-7
  • Formel:C₂₅H₃₀N₃·ClO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00467069
  • Molekulargewicht:471.98 g/mol
  • ADR:5,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    5 mg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.