LDS 751 ≥95%
Plastic bottle, 25 mg
Artikelnr. AATB17561
Anbieter: AAT Bioquest
Springe zu:
Product Details & Documents
LDS 751 is a fluorescent cell-permeant nucleic acid stain that can be well excited with 488 nm laser line although it has a peak excitation at ~543 nm on dsDNA.
Synonyme: LDS-751, 6-(Dimethylamino)-2-(4-(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dien-1-yl)-1-ethylquinolin-1-ium perchlorate
- CAS Nummer:181885-68-7
- Formel:C₂₅H₃₀N₃·ClO₄
- MDL-Nummer:MFCD00467069
- Molekulargewicht:471.98 g/mol
- ADR:5,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:25 mg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.