AuftragsverfolgungKontakt
Propidiumiodid ≥95% | Avantor
Propidiumiodid ≥95%
Plastic bottle, 5 g
Artikelnr. AATB17516
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
Propidiumiodid ≥95%
Artikelnr. AATB17516
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid ≥95%
Propidiumiodid ≥95%
Plastic bottle, 5 g
CAS Nummer:  25535-16-4
Preis
6 240,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Propidium iodide (PI) belongs to the same chemical class of ethidium bromide.
Synonyme:  3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
  • CAS Nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL-Nummer:MFCD00011921
  • Molekulargewicht:668.4 g/mol
  • ADR:5,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    5 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.