AuftragsverfolgungKontakt
Stand Rods, without Thread | Avantor
Stand Rods, without Thread
13 mm, 300 mm
Artikelnr. BOCH5180-300
Anbieter:   BOCHEM
Stand Rods, without Thread
Artikelnr. BOCH5180-300
Anbieter:  BOCHEM
Stand Rods, without Thread
13 mm, 300 mm
Preis
19,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10 steel.
  • Stand rods for stand bases
  • Without thread
Spezifikationen
  • Ø:
    13 mm
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02