AuftragsverfolgungKontakt
GAP Hazardous Material Work Stations | Avantor
GAP Hazardous Material Work Stations
Hazardous material work station GAP.140.090.060, 900×600×1400 mm, 865×500×1105 mm, 102,20 kg
Artikelnr. MSGA40581901
Anbieter:   asecos
GAP Hazardous Material Work Stations
Artikelnr. MSGA40581901
Anbieter:  asecos
GAP Hazardous Material Work Stations
Hazardous material work station GAP.140.090.060, 900×600×1400 mm, 865×500×1105 mm, 102,20 kg
Preis
6 110,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hazardous material work station, GAP model with robust construction made of chemically resistant, anodised aluminium profiles.
  • Required occupational exposure limits are maintained
  • Avoidance of dangerous explosive atmosphere
  • Used for testing of the air equipment according to EN 14175 Part 3 (5.4.4)
  • Maximum user safety
  • Transparent side panes made from 5 mm (toughened safety glass)
  • Highly effective capturing of hazardous materials inside the work station through special fresh air curtain technology
  • Prepared for connection to the on-site exhaust air system and for electrical supply (230 V/50 Hz)
  • For mounting on existing working surfaces
Standard equipment consists of:
Melamine resin coated rear wall
Exhaust and fresh air monitoring with visual and audible alarm
Interior lighting aranged anti-glare (LED 4000 K neutral white 500 lux on the work surface)
Transparent side walls
Opaque, fold-away deflector
Potential-free switching contact 4-pole (max.400 V/25 A)
Power cord 3 m
Spezifikationen
  • Gewicht:
    102,20 kg
  • Außen B×T×H:
    900×600×1400 mm
  • Bezeichnung:
    Hazardous material work station GAP.140.090.060
  • Seq:
    02
  • Innen B×T×H:
    865×500×1105 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.