AuftragsverfolgungKontakt
Screw Cap Tubes
Screwcap tubes with fitted cap, 13 ml, Natur, 100 mm, 16 mm, Ja, Natur
Artikelnr. MEGR122121
Anbieter:   MEGRO
Screw Cap Tubes
Artikelnr. MEGR122121
Anbieter:  MEGRO
Screw Cap Tubes
Screwcap tubes with fitted cap, 13 ml, Natur, 100 mm, 16 mm, Ja, Natur
Preis
140,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
For secure transport and storage of samples.
  • Made of selected, biologically inert polypropylene
  • Reliable sealing
  • Polyethylene screw cap
  • Not autoclavable
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Rohr A-Ø:
    16 mm
  • Kapazität:
    13 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Screwcap tubes with fitted cap
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    02
  • Verschluss-Farbe:
    Natur