Azotometer/Saccharometer
Azotometer/Saccharometer, nur Messrohr, 50 ml, 0 − 100 ml, 1/5
Artikelnr. NEUB0345-51-050
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Azotometer/Saccharometer aus Borosilikatglas, mit Glasfuß.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Azotometer/Saccharometer, nur Messrohr, 50 ml
- Seq:04
- Teilung:1/5
- Messbereich:0 − 100 ml