Dichte-Hydrometer
Hydrometer 4 mit WK-Eichschein, 0,880 - 0,940 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Artikelnr. AMARH800140/WC
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Hydrometer 4 mit WK-Eichschein
- Länge:300 mm
- Seq:32
- Teilung:0,001 g/cm³
- Messbereich:0,880 - 0,940 g/cm³