Dichte-Hydrometer
Hydrometer 1 mit WK-Eichschein, 0,700 - 0,760 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Catalog # AMARH800134/WC
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Specifications
- Bezeichnung:Hydrometer 1 mit WK-Eichschein
- Länge:300 mm
- Seq:27
- Teilung:0,001 g/cm³
- Messbereich:0,700 - 0,760 g/cm³