AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® MasterSense® Saugkolbensysteme | Avantor
Masterflex® MasterSense® Saugkolbensysteme
MasterSense™ Saugkolbensystem, 32 - 576 ml/min, 230 VAC, 0,32 ml/rev, 576 ml/min, 1800 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz, 236 mm, 524 mm, 278 mm, MFLX07104-54
Artikelnr. MFLX77976-60-IT
MasterflexLive®
2 month warranty
cUL Listed
CE certificate
CE Compliant
CSA Certified
IP55 washdown
IP65 washdown
IP66 washdown
ISO9001
UL Listed
Masterflex® MasterSense® Saugkolbensysteme
Artikelnr. MFLX77976-60-IT
MasterflexLive®
2 month warranty
cUL Listed
CE certificate
CE Compliant
CSA Certified
IP55 washdown
IP65 washdown
IP66 washdown
ISO9001
UL Listed
Masterflex® MasterSense® Saugkolbensysteme
Masterflex® MasterSense® Saugkolbensysteme
MasterSense™ Saugkolbensystem, 32 - 576 ml/min, 230 VAC, 0,32 ml/rev, 576 ml/min, 1800 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz, 236 mm, 524 mm, 278 mm, MFLX07104-54
Preis
8 130,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vielseitige Kolbenpumpensysteme für hochpräzise Flüssigkeitszufuhr und -abgabe mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
  • Leistungsstarke, platzsparende Antriebe akzeptieren Kolbenpumpenköpfe der FMI Q-Serie und RH-Serie
  • Die Kolbenpumpentechnologie bietet eine hochpräzise Dosierung und Wiederholbarkeit
  • FMI-Pumpenköpfe der Q-Serie verfügen über eine Feineinstellung der Hublänge für eine präzise Volumenregelung
  • Hohe Druckfestigkeit (bis zu 100 psi)
  • 12,7 cm ( 5'' ) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
  • Die Einzelpunkt-Drucküberwachung bietet Echtzeit-Druckanzeige und Alarme für Prozesszuverlässigkeit
  • Dauerbetrieb, Volumendosierung und Zeitdosierung – Chargensteuerung und Intervall-/Auszeit im Volumen- und Zeitmodus
  • Speichern und Abrufen von bis zu 50 Programmen zur Vereinfachung der Einrichtung und Reduzierung von Fehlern
  • Over-the-Air-Firmware-Updates ermöglichen Ihnen die volle Nutzung der Verbesserungen bei den Antriebsfunktionen und -funktionen
  • integrierten Konnektivitätsoptionen gehören Ethernet/IP™, PROFIBUS, analoge E/A und serielle Steuerung
  • Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Ebene
  • Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 – IP 66 und NEMA 4X-zertifiziert für die Reinigung
  • Hohe Viskositätsfähigkeit (bis zu 500 Centipoise)
Diese Masterflex® MasterSense™-Kolbenpumpensysteme bieten hohe Wiederholgenauigkeit, geringen Wartungsaufwand und ausgezeichnete chemische Kompatibilität für hochpräzise Abgabe- oder Transferanwendungen. Die Kolbenpumpentechnologie ermöglicht eine präzise Flüssigkeitshandhabung auch bei Hochdruckanwendungen. Erhöhen Sie die Prozesszuverlässigkeit durch die Verwendung einer integrierten Drucküberwachung mit integrierten Alarmen und Abschaltungen durch einen direkt im Prozessflussweg installierten Sensor. Die Pumpen bieten einen höheren Durchfluss von bis zu 2,3 l/min und verfügen über abwaschbare Gehäuse aus Edelstahl 316 für den Einsatz in kritischen Prozessanwendungen und Umgebungen.
Ideal für hochpräzise Abgabe- und Dosieranwendungen, die eine lange Laufzeit erfordern, ohne dass Chargenwechsel erforderlich sind, wie z. B. Klebstoffe, Ätzen, Handhabung viskoser Flüssigkeiten, Lösungsmittelextraktion, Tintenzirkulation/-abgabe sowie Zellstoff- und Papierverarbeitung. Durch die inerten benetzten Materialien eignen sie sich außerdem ideal für Forschung und Entwicklung. Empfohlen für saubere Flüssigkeiten bis zu 500 Centipoise .
Pumpenantriebe verfügen über eine Vielzahl integrierter Optionen zur Fernkommunikation. Die EtherNet/IP™-Steuerung ist über den RJ45-Port verfügbar; PROFIBUS ist über einen 9-Pin-Stecker verfügbar. Die serielle RS232-Steuerung ist über einen USB-A-Anschluss verfügbar (erfordert Kabel MFLA78006-90). Ein 31-poliger Anschluss ermöglicht die analoge Ein- und Ausgabesteuerung oder die Verwendung eines Fußschalters.
Zertifizierung: UL, cUL, CE, ISO9001, RoHS, REACH.
Zubehördetails: Für den direkten Anschluss an den Pumpenantrieb sind Inline-Drucksensoren erhältlich (separat bestellen). Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauch- und Anschlussoptionen von Masterflex®, um Ihr komplettes Pumpensystem zu vervollständigen, oder wenden Sie sich für Unterstützung bei der Produktauswahl an unseren technischen Support.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Siehe Ländersteckerbeschreibung .
Lieferumfang: Enthält 1,8 m (6') Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    0,32 ml/rev
  • Maximale Durchflussrate:
    576 ml/min
  • Leistung:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz
  • Bezeichnung:
    MasterSense™ Saugkolbensystem, 32 - 576 ml/min, 230 VAC
  • Höhe:
    278 mm
  • Länge:
    524 mm
  • Seq:
    10
  • Pumpenkopf:
    MFLX07104-54
  • Breite:
    236 mm
  • Max. motor RPM:
    1800 rpm
  • Min. flow rate:
    32 ml/min
  • Max. Viskosität:
    500 cP
  • Remote I/O:
    EtherNet/IP, PROFIBUS, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
  • Max. Druck:
    4 bar (60 psi)
  • Garantie:
    Zwei Jahre
  • Min. Temperatur:
    –46 °C (–50 °F)
  • Motor enclosure type:
    IP 66
  • Duty cycle continuous:
    Ja
  • Max. temperature:
    121 °C (250 °F)
  • Antrieb:
    07576-60
  • Sensor input:
    Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
  • Differential pressure:
    4 bar (60 psi)
  • Anti-Tropf:
    Ja
  • Min. viscosity:
    0,5 cP
  • Min. motor RPM:
    30 U/min
  • Umkehrbar:
    +
  • Netzanschluss:
    1,8 m (6') Stromkabel mit IEC-Buchse (6‘ landesspezifisches Kabel inbegriffen)
  • Suction lift, wet:
    450 cm von H₂O (180" H₂O)
  • Cat. No.:
    MFLX77976-60-IT
  • Run dry:
    Ja (intermittierend)
  • Modell:
    77976-60
  • Steckdosenanschluss:
    ¹/₄" AD Schlauch
  • Inlet connection:
    ¹/₄" AD Schlauch
  • Body material:
    PVDF
  • Medienberührte Materialien:
    Kolben und Zylinderlaufbuchse aus Keramik, Zylinderkörper aus PVDF
  • Sensor input accuracy (aux port):
    ±0,2 % des Messbereichs
Services
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SERW2610.7100.01
    Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Included accessories
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07526-80
    Masterflex® MasterSense® MP30-Drucksensor ¹/₄“ NPT Anschluss, für MasterSense® Pumpensysteme
    6' Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 801,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07575-80
    Kabelsatz für Fernsteuerung, runder 31-Pin-Stecker und 7.9 m (25‘) Kabel mit abisolierten Enden
    7,3 m (24 ft.)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 Fuß - 268,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07575-84
    Fußschalter, An/Aus-Funktion, abspülbar, 31-Pin rund, 6“ Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 6 Fuß - 744,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX78006-90
    Serielles Coms-Kabel, USB-A - USB-A, 8'
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 112,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Included accessories
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07526-91
    Sensorkit: Masterflex® MP1-PendoTECH™ Einweg-Drucksensorenkit für MasterSense®-Pumpensysteme
    7526-90 MP1-Adapter, T-Stücke ¹/₄- und ³/₈-Zoll-Luer-zu-Schlauchnippel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 500,00 €