Masterflex® MasterSense® Zahnradpumpensysteme
Product Details & Documents
Komplette Pumpensysteme für sehr genaue Flüssigkeitszufuhr - mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
- Leistungsstarke, platzsparende Antriebe für alle Mikropumpen-Zahnradpumpenköpfe mit A- und B-Mount
- Impulslose Zahnradflusstechnologie zur hohen Wiederholgenauigkeit über lange Zeiträume
- Hohe Viskositätsfähigkeit (0,2 bis 1500 Centipoise)
- 12,7 cm (5") kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
- Die Einzelpunkt-Drucküberwachung bietet Druckanzeige und Alarme in Echtzeit für die Prozesssicherheit
- Modi Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und Zeitabgabe – Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit in den Modi Volumen und Zeit.
- Speichern und abrufen von bis zu 50 Programmen vereinfachen die Einrichtung und reduzieren Fehler
- Over-the-Air-Firmware-Updates verbessern die Antriebsmerkmale und -funktionen
- Zu den integrierten Konnektivitätsoptionen gehören EtherNet/IP™, PROFIBUS, analoge E/A und serielle Steuerung
- Dreistufiger Benutzerzugriff - zur Einstellung, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Antriebsgehäuse aus Edelstahl 316 - IP 66 und NEMA 4× für Abwaschanwendungen
Die Masterflex® MasterSense® Zahnradpumpen bieten hohe Wiederholgenauigkeit, geringen Wartungsaufwand und hervorragende chemische Verträglichkeit in Hochdruckumgebungen. Erhöhen Sie die Prozesszuverlässigkeit durch die Verwendung einer integrierten Drucküberwachung mit integrierten Alarmen und Abschaltungen durch einen direkt im Prozessflussweg installierten Sensor. Pumpen bieten einen Durchfluss von bis zu 6,2 LPM und verfügen über abwaschbare Gehäuse aus Edelstahl 316 für den Einsatz in kritischen Prozessanwendungen und Umgebungen.
Ideal für Anwendungen mit geringer Pulsation, die eine hohe Wiederholgenauigkeit erfordern, wie z. B. Lipid-Nanopartikel-Einkapselung (mRNA), Tablettensprühbeschichtung, Handhabung viskoser Flüssigkeiten, Zirkulations- und Sprühsysteme, Lösungsmittelextraktion, Tintenzirkulation, Forschung und Entwicklung sowie Zellstoff- und Papierverarbeitung. Empfohlen für saubere Prozessflüssigkeiten bis zu 1500 Centipoise. Wenn Partikel vorhanden sein können, wird die Verwendung eines Partikelfilters dringend empfohlen.
Pumpenantriebe verfügen über eine Vielzahl integrierter Optionen zur Fernkommunikation. Die EtherNet/IP™-Steuerung ist über den RJ45-Port verfügbar; PROFIBUS ist über einen 9-Pin-Stecker verfügbar. Die serielle RS232-Steuerung ist über einen USB-A-Anschluss verfügbar (erfordert Kabel MFLA78006-90). Ein 31-Pin-Anschluss ermöglicht die Steuerung analoger Ein- und Ausgänge oder die Verwendung eines Fußschalters.
Certifications: UL, cUL, CE, ISO9001, RoHS, REACH.
Accessories information: Inline-Drucksensoren sind erhältlich (separat bestellen). Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauch- und Anschlussoptionen von Masterflex®, um Ihr komplettes Pumpensystem zu vervollständigen, oder wenden Sie sich für Unterstützung bei der Produktauswahl an unseren technischen Support.
Ordering information: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation ansehen .
Delivery information: Enthält 1,8 m (6') Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Documents
Manual - Masterflex® MasterSense™ Gear and Piston Pump Drives Manual Masterflex® EtherNet IP™ Integration Guide.pdf Quick Start Guide - Masterflex® MasterSense™ Gear and Piston Pump Drives
Manual
Masterflex MasterSense™ EtherNet/IP EDS File
Additional Product Details
Mastersense Gear and Piston Process Pumps
Product Literature
Spezifikationen
- Förderleistung:0,64 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:3800 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Bezeichnung:MasterSense® Zahnradpumpensystem, 64 - 3800 ml/min, 230 VAC
- Höhe:278 mm
- Länge:396 mm (15,6")
- Seq:19
- Pumpenkopf:MFLX74012-21
- Breite:236 mm (9,2")
- Electrical plug type:5000
- Max. motor RPM:6000 rpm
- Min. flow rate:64 ml/min
- Max. Viskosität:1500 cP
- Remote I/O:EtherNet/IP, PROFIBUS, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Max. Druck:21 bar (300 psi)
- Garantie:Zwei Jahre
- Internal bypass:Nein
- Gear material:PPS (Ryton)
- Min. Temperatur:–46 °C (–50 °F)
- Motor enclosure type:IP 66
- Duty cycle continuous:Ja
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Antrieb:MFLX07576-50
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Seal material:PTFE
- Differential pressure:5,2 bar (75 psi)
- Min. viscosity:0,2 cP
- Min. motor RPM:100 U/min
- Umkehrbar:-
- Netzanschluss:1,8 m (6') Stromkabel mit IEC-Buchse (6‘ landesspezifisches Kabel inbegriffen)
- Suction lift, wet:610 mm von H₂O (24" H₂O)
- Cat. No.:MFLX77976-51-UK
- Run dry:Unter 30 Sekunden
- Modell:77976-51
- Steckdosenanschluss:¹/₈" NPT (F)
- Inlet connection:¹/₈" NPT (F)
- Body material:Pumpenkopf aus 316 Edelstahl
- Medienberührte Materialien:316 SS, PTFE, PPS (Ryton)
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
Services
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungIncluded accessoriesVerfügbarkeitPreis
- MFLX07526-80Masterflex® MasterSense® MP30-Drucksensor ¹/₄“ NPT Anschluss, für MasterSense® Pumpensysteme6' KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 801,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungIncluded accessoriesVerfügbarkeitPreis
- MFLX07526-91Sensorkit: Masterflex® MP1-PendoTECH™ Einweg-Drucksensorenkit für MasterSense®-Pumpensysteme7526-90 MP1-Adapter, T-Stücke ¹/₄- und ³/₈-Zoll-Luer-zu-SchlauchnippelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 500,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX78006-90Serielles Coms-Kabel, USB-A - USB-A, 8'Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 112,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
- MFLX07575-80Kabelsatz für Fernsteuerung, runder 31-Pin-Stecker und 7.9 m (25‘) Kabel mit abisolierten Enden7,3 m (24 ft.)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 25 Fuß - 268,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07575-84Fußschalter, An/Aus-Funktion, abspülbar, 31-Pin rund, 6“ KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 6 Fuß - 744,00 €