AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer
S505 HL-14, 0,850 - 0,900 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
  SCNL3222116S/04/3P
Dichte-Aräometer
  SCNL3222116S/04/3P
Dichte-Aräometer
Dichte-Aräometer
S505 HL-14, 0,850 - 0,900 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
601,00 €
1 * 1 ST
Präzisions-Hydrometer mit integriertem Thermometer mit blauer Füllung.
  • Zur Kalibrierung geeignet
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Referenztemperatur: 15 °C
 : ASTM E2995-14
 : Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
 : Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
  • Temperaturbereich:
    −20...+65 °C in 1 °C
  • Länge:
    380 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Modell:
    S505 HL-14
  • Messbereich:
    0,850 - 0,900 g/ml
  • Cat. No.:
    SCNL3222116S/04/3P
  • Referenztemperatur:
    15 °C