ContactUsLinkComponent
behrotest Soxhlet-Extraktionseinheit R256 für die Extraktion 250 ml für 6 Stellen gleichzeitig bestehend aus: 1 Reihenheizbank R 6 jede Heizplatte wird einzeln geregelt 1 Kühlwasserverteilungsleiste mit Kühlerabstelleiste KV 6/R-100 1 Glashalter GH 6 1 * 1 ST
Artikelnr. BEHRB00218442
Lieferant:  BEHR
behrotest Soxhlet-Extraktionseinheit R256 für die Extraktion 250 ml für 6 Stellen gleichzeitig bestehend aus: 1 Reihenheizbank R 6 jede Heizplatte wird einzeln geregelt 1 Kühlwasserverteilungsleiste mit Kühlerabstelleiste KV 6/R-100 1 Glashalter GH 6 1 * 1 ST
Artikelnr. BEHRB00218442
Lieferant:  BEHR
Frequently Bought Together