[EN]21 COMPONENTS: 100MG/L EACH 1 * 100 mL
Artikelnr. CMPLRM103297L1
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]21 COMPONENTS: 100MG/L EACH 1 * 100 mL
Artikelnr. CMPLRM103297L1
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Natriumhypochlorit (3,5% Cl₂) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
Lieferant: Merck
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, Chlorid, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Nitrit-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Lieferant: VWR Chemicals
Ammoniaklösung 28%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Schnelltests, Gesamthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Accessories
Lieferant: Hach
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
Powder pillows, ammonia
Lieferant: Hach
Testkits, photometrisch, Nitrat, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach