Rotating Sample Reducer, RPT
Rotating sample reducer with 30 funnels, outlets and 30 flasks (15 ml), 300 ml, 2,5 mm
Artikelnr. HAVE205322419
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
The HAVER rotating sample reducer produces small but representative sample quantities of solids and suspensions. It combines three dividing methods in one unit and achieves an accuracy of 99,9%.
- Representative sample division at a rate of 1:8, 1:10 or 1:30
- Integrated adjustable feeder with continuously regulated vibration intensity
- Easier material flow caused by high rotating speed of the cone (approx. 100 U/min.)
- Made from food grade materials - easy to clean
- Fitted with a low maintenance drive motor with safety clutch
Spezifikationen
- Bezeichnung:Rotating sample reducer with 30 funnels, outlets and 30 flasks (15 ml)
- Max. Aufgabemenge:300 ml
- Aufgabekorngröße:2,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.