ContactUsLinkComponent
Dieses Produkt ist ein Kit zur Quantifizierung von genomischer DNA aus E. coli mittels qPCR (Probe-Methode). Es kann für die Rest-DN A-Testung von Biopharmazeutika und deren Herstellungsprozessen verwendet werden 1 * 100 Tests
Catalog # WAKF290-85301
Dieses Produkt ist ein Kit zur Quantifizierung von genomischer DNA aus E. coli mittels qPCR (Probe-Methode). Es kann für die Rest-DN A-Testung von Biopharmazeutika und deren Herstellungsprozessen verwendet werden 1 * 100 Tests
Catalog # WAKF290-85301
Frequently Bought Together