ContactUsLinkComponent
Option S - Stützdruck Laboklav 55-195 Schnellrückkühlung mit Stützdruck Laboklav 55-195, für offene und leicht verschlossene Gefäße (nur in Verbindung mit Option M): integrierte Schnellrückkühlung zum verlustfreien Sterilisieren von Flüssigkeiten 1 * 1 ST
Artikelnr. SHPS210000000002
Lieferant:  SHP Steriltechnik
Option S - Stützdruck Laboklav 55-195 Schnellrückkühlung mit Stützdruck Laboklav 55-195, für offene und leicht verschlossene Gefäße (nur in Verbindung mit Option M): integrierte Schnellrückkühlung zum verlustfreien Sterilisieren von Flüssigkeiten 1 * 1 ST
Artikelnr. SHPS210000000002
Lieferant:  SHP Steriltechnik
Frequently Bought Together