AuftragsverfolgungKontakt
pH Electrodes, SenTix® | Avantor
pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 41 pH electrodes, SenTix® Top 41, 0 - 14, –5…+100 °C, Kunststoff, Duralid®, 12×120 mm, 1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug, Field
Artikelnr. WTWA103816
Anbieter:   WTW
pH Electrodes, SenTix®
Artikelnr. WTWA103816
Anbieter:  WTW
pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 41 pH electrodes, SenTix® Top 41, 0 - 14, –5…+100 °C, Kunststoff, Duralid®, 12×120 mm, 1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug, Field
Preis
300,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die bewährten und getesteten pH-Elektroden sind einfach in der Handhabung und bieten eine hohe Qualität und Präzision.
  • Elektroden mit Gelelektrolyt und einem Körper aus Kunststoff sind robust und stoßfest, Membranglas ist durch ein Plastikgehäuse sicher geschützt
  • Elektroden mit Flüssigelektrolyt: Der Kapillareffekt des Platindrahts garantiert konstanten Ausfluss und beugt Kontaminationen durch Ausfällungen oder Schmutz vor
  • SenTix® HW- und HWS-Elektroden: Elektrolyt-Ausfluss kann für optimale Ergebnisse angepasst werden
Das neue, optimierte Membranglas garantiert sogar bei niedrigen Temperaturen eine rasche Messung. Der benutzerfreundliche Verschluss für die Einfüllöffnung verhindert ein Austreten des Elektrolyts während der Lagerung.
* Mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 KOhm).
Spezifikationen
  • Anschluss:
    1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Für:
    Field
  • Typ:
    SenTix® Top 41
  • Bezeichnung:
    SenTix® Top 41 pH electrodes
  • Material:
    Kunststoff
  • Seq:
    30
  • Elektrolyt:
    Duralid®
  • Temperatur:
    –5…+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1326
    Kabel, 3 m, mit S7/DIN-Stecker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 82,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1327
    Kabel, 1 m, mit S7/BNC-Stecker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 59,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 662-1425
    Kabel, 1 m, mit S7/DIN-Stecker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WTWA109735
    Elektrolyt mit 2 mol/L KNO₃ und 0,001 mol/L KCl für kombinierte ORP-Elektrode mit Silberelektrode
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mL - 53,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.