Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
COVER TYVEK 1422A W/ELASTIC 24IN X 26IN 1 * 100 ST
Artikelnr. KACCT2ASHEET2426E
Lieferant:
KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Bild vergrößern
COVER TYVEK 1422A W/ELASTIC 24IN X 26IN 1 * 100 ST
Artikelnr. KACCT2ASHEET2426E
Lieferant:
KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Frequently Bought Together
Neoprenhandschuhe, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Lieferant: Ansell
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Lieferant: Ansell
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR® Etiketten, Gefahrstoff, GHS-Etiketten
Lieferant: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Labormarker
Lieferant: VWR Collection
GHS-Piktogramme
Lieferant: Brady
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Latexhandschuhe
Lieferant: VWR Collection