AuftragsverfolgungKontakt
Wire Baskets for Test Tubes
Wire Baskets for Test Tubes
120×120×120 mm
Artikelnr. LINK51108211212
Wire Baskets for Test Tubes
Artikelnr. LINK51108211212
Wire Baskets for Test Tubes
120×120×120 mm
Preis
34,53 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wire basket of welded mesh w 8 mm, d 1 mm for test tubes and more. Made up of stainless steel W-no. 1.4301, cube shape, electrochemically polished.
Spezifikationen
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    120×120×120 mm