[EN]ELECTRODE SILVER ANODE. PACK OF 3 1 * 3 ST
Artikelnr. JENW02656-34
Lieferant: Cole-Parmer
Frequently Bought Together
Zubehör für pH-Elektroden
Lieferant: WTW
VWR® pHenomenal®, IDP pH-Elektroden
Lieferant: VWR Collection
Wischtücher für Präzisionsanwendungen, Kimtech™ Science
Lieferant: KIMBERLY CLARK
pH electrodes, SenTix®
Lieferant: WTW
SOLVENT MANAGER STOPPER SET 1 * 1 SET
Lieferant: Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Lieferant: SI Analytics
Anschlusskabel
Lieferant: SI Analytics
VWR®, pH-Elektroden
Lieferant: VWR Collection
TUCH POLYNIT HEATSEAL PNHS-22B 1 * 12.500 ST
Lieferant: CONTEC
Ionenselektive Elektroden, Chlorid, Orion™
Lieferant: Thermo Orion
Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, Vertex®
Lieferant: Texwipe
Hand towels, SCOTT® XTRA
Lieferant: KIMBERLY CLARK
pH-Elektroden für die Pharma- und Chemieindustrie, EasyFerm Plus
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
VWR® Proline, Manual Dispensers
Lieferant: VWR Collection