AuftragsverfolgungKontakt
Käsetester | Avantor
Käsetester
Cheese trier, 165 mm, 125 mm, 15 mm
Artikelnr. GERB3124
Anbieter:   GERBER FUNKE
Käsetester
Artikelnr. GERB3124
Anbieter:  GERBER FUNKE
Käsetester
Käsetester
Cheese trier, 165 mm, 125 mm, 15 mm
Preis
43,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chrom-Nickel-Stahl. Entwickelt für die Probennahme in kleinen Kernen und den Test der Reife von kleinen Käsen, ohne diese aufzuschneiden. Ideal zur Verwendung in der milchverarbeitenden Industrie und in Käsereien.
  • Schwarzer Kunststoffgriff
  • In zwei verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikationen
  • Ø:
    15 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    125 mm
  • Bezeichnung:
    Cheese trier
  • Länge:
    165 mm
  • Seq:
    01