AuftragsverfolgungKontakt
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700 | Avantor
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
CR2700 scanner, dark grey, handled version, with B27 battery, W×D×H: 53,34×132,08×134,62 mm
Artikelnr. BRDY176515
Anbieter:   Brady
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
Artikelnr. BRDY176515
Anbieter:  Brady
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
CR2700 scanner, dark grey, handled version, with B27 battery, W×D×H: 53,34×132,08×134,62 mm
Preis
824,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Easily read wide and small barcodes with the ultra-fast CR2700 Handled barcode scanner. This aggressive, omnidirectional scanner eliminates repositioning and time consuming re-scans of barcodes.
  • Uses B27 batteries with built-in power gauge
  • IP 65 seal rating against dust and liquid ingress
  • CodeShield® housing for disinfectant and chemical wipe down
  • Unequalled performance reading on curved and shiny surfaces
  • USB, Bluetooth®5 Low Energy (for enhanced data security, extended battery life, and less downtime)
Customisable visual, audible and haptic feedback with multiple programmable buttons. Trace any troubles with trackable service dates and battery statistics to help IT deploy and manage their scanner fleet.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    CR2700 scanner, dark grey, handled version, with B27 battery, W×D×H: 53,34×132,08×134,62 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY145445
    Workstation lockout writer software app
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 833,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY149445
    Brady Workstation Scan- und Druck-Software-Suite
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 833,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY195526
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 369,99 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY149187
    Brady workstation automation software suite
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 833,00 €