AuftragsverfolgungKontakt
Code Corporation Code Reader™ 5200 Barcode Scanners | Avantor
Code Corporation Code Reader™ 5200 Barcode Scanners
CR5200 fixed barcode scanner with age verification
Artikelnr. BRDY176696
Anbieter:   Brady
Code Corporation Code Reader™ 5200 Barcode Scanners
Artikelnr. BRDY176696
Anbieter:  Brady
Code Corporation Code Reader™ 5200 Barcode Scanners
Code Corporation Code Reader™ 5200 Barcode Scanners
CR5200 fixed barcode scanner with age verification
Preis
448,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Seamlessly connect your operations with the CR5200. It reads barcodes in any orientation, plus offers hands-free operation to expedite workflows.
  • Rotational tolerance ±180°
  • Field of view 51° horizontal by 39,4° vertical
  • CMOS 1,2 megapixel sensor
  • Dark grey colour
  • Cabled scanner connectivity (1,8 m cable length)
  • No battery
Get high-speed, omnidirectional reading of 1D and 2D barcode symbologies. Quickly read barcodes on mobile device screens. Compact and adjustable for any reading direction. Provides user feedback with LED and audible tone. Features extended read ranges.
Model BRDY176696 features age verification when scanning ID cards.
Lieferumfang: Includes (1) CR5200; (1) USB cable.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    CR5200 fixed barcode scanner with age verification
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    BRDY176696
  • Sensortyp:
    CMOS 1,2 MP
  • Schnittstellen:
    RS232; USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual COM port) [reader/scanner unit]
  • B×T×H:
    76,2×88,9×139,7 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.