AuftragsverfolgungKontakt
Code Reader™ 1500 Barcode Scanners | Avantor
Code Reader™ 1500 Barcode Scanners
Code Reader™ 1500 barcode scanner with stand, and 1,83 m USB cable
Artikelnr. BRDY176683
Anbieter:   Brady
Code Reader™ 1500 Barcode Scanners
Artikelnr. BRDY176683
Anbieter:  Brady
Code Reader™ 1500 Barcode Scanners
Code Reader™ 1500 Barcode Scanners
Code Reader™ 1500 barcode scanner with stand, and 1,83 m USB cable
Preis
403,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Save valuable time with this fast and reliable scanning solution: the CR1500 with stand. This cabled light gray omnidirectional barcode reader eliminates repositioning and time-consuming re-scans of 1D and 2D barcodes that have seen challenging conditions.
  • Compact, lightweight and rugged to survive your toughest industrial environments
  • Get fast and easy scanning with a high-performance scan engine and intuitive targeting
  • Read both high-density and wide-field barcodes with a single device via dual-field optics
  • PVC-free housing is IP 54 rated to protect against harsh chemical cleaning agents, dust and water ingress
  • Smart scanning in a small package - one of the smallest barcode readers on the market
Application: Asset tracking, general identification.
 : CE, Europe: CE-RoHS.
 : Includes CR1500 Barcode reader, stand and 1,8 m USB cable.
 : Contains one kit per box.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Code Reader™ 1500 barcode scanner with stand, and 1,83 m USB cable
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    BRDY176683
  • Sensortyp:
    CMOS 1,2 megapixel; (1280×960) grey scale
  • B×T×H:
    50,80×76,20×132,10 mm
  • Benutzeroberfläche:
    RS232, USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual com port)
  • Betriebstemperatur:
    –20...+55 °C
  • Netzanschluss:
    USB
  • Gewicht:
    116 g
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY149445
    Brady Workstation Scan- und Druck-Software-Suite
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 833,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY195526
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 369,99 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY149187
    Brady workstation automation software suite
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 833,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY145445
    Workstation lockout writer software app
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 833,00 €