AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® TRACE-B SPE Columns | Avantor
Cerex® TRACE-B SPE Columns
Column Cerex TRACE-B, 15 µm, 1 ml, 20 mg
Artikelnr. TCAT711-0201R
Anbieter:   Tecan
Cerex® TRACE-B SPE Columns
Artikelnr. TCAT711-0201R
Anbieter:  Tecan
Cerex® TRACE-B SPE Columns
Column Cerex TRACE-B, 15 µm, 1 ml, 20 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Strong cationic exchange chemistry ideal for aggressive cleanup of basic target compounds.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 15 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for basic target compounds. Formulated for pain panel/FNT.
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    15 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex TRACE-B
  • Seq:
    02
  • Bettgewicht:
    20 mg