AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® THC SPE Columns | Avantor
Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 1 ml, 10 mg
Artikelnr. TCAT682-0101R
Anbieter:   Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Artikelnr. TCAT682-0101R
Anbieter:  Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 1 ml, 10 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Specially formulated for THC/THCA testing.
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    17 µm
  • Porengröße:
    80 Å
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Cerex Atlas® column THC
  • Seq:
    01
  • Bettgewicht:
    10 mg
  • Phase:
    THC