Assistent® Pipettenbürsten
Pipettenbürste für 5-ml-Messpipetten, Schweineborsten, 75 mm, 8 mm, Draht, 400 mm
HECH42589005
Bürsten zum Reinigen verschiedener Pipettentypen.
- Verzinkter Drahtgriff
- Erhältlich mit Natur- oder Nylonborsten
- Borstenmaterial:Schweineborsten
- Bürstenkopf Ø:8 mm
- Stiel-/Griff-Material:Draht
- Bezeichnung:Pipettenbürste für 5-ml-Messpipetten
- Seq:02
- Gesamtlänge:400 mm
- Bürstenkopf-Länge:75 mm