[EN]METHYLPERFLUOROOCTANESULFONAMIDO)ACE 1 * 1 mL
EHERA15130000MW-50
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
: VWR Chemicals
Buffer solutions
: Mettler - Toledo
Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
: VWR Chemicals
pH Pufferlösungen, DuraCal
: HAMILTON BONADUZ