[EN]Tetrachloroethene 2000ug/ml in Metha 1 * 5 Ampull
Artikelnr. CMPLP253029.5
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]Tetrachloroethene 2000ug/ml in Metha 1 * 5 Ampull
Artikelnr. CMPLP253029.5
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid 30% (w/w) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumhydroxid 85,0-100,5%, Plätzchen Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Ammoniaklösung 28%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Puffertabletten nach Weise, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Schnelltests, Sulfit-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Chemicals
Schnelltests, Nickel-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Eindeckmittel, Entellan® Neu
Lieferant: Merck
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Lieferant: Hach
Standards, calibration for LCK cuvettes, Addista
Lieferant: Hach
Reagents for Chlorine Analyser CL17
Lieferant: Hach
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
Powder Pillows, nitrite, NitriVer 3
Lieferant: Hach
PARAPLAST REGULAR GROßPACK 56°C 1 * 5 kg
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
Powder pillows, chlorine, free and total
Lieferant: Hach