AuftragsverfolgungKontakt
Refraktometer, tragbar, Eclipse | Avantor
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Eclipse spare illuminator flaps
Artikelnr. BELL45-006
Anbieter:   BELLINGHAM STANLEY
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Artikelnr. BELL45-006
Anbieter:  BELLINGHAM STANLEY
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Refraktometer, tragbar, Eclipse
Eclipse spare illuminator flaps
Preis
46,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
  • Shaded field of view for distinction
  • Anti-roll support and ergonomic design
  • Comfortable eyepiece with smooth adjustment
  • Easy to clean prism and push-on flap protection
  • Unique sample ‘dribble’ feature
Lieferumfang: Supplied with a soft carrying case and instructions.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Eclipse spare illuminator flaps
  • Seq:
    101
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.