AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten
, , 23, 3,5 ml, 5 mm, -
Artikelnr. KART88336/1
Anbieter:   KARTELL
Pasteurpipetten
Artikelnr. KART88336/1
Anbieter:  KARTELL
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten
, , 23, 3,5 ml, 5 mm, -
Preis
228,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Einweg-Pipette aus Polyethylen mit Ballon und Graduierung. Die schlanke Spitze garantiert eine präzise Probenübertragung.
  • Gerät für den professionellen Einsatz in der Laboranalyse
  • Schlanke Spitze garantiert eine präzise Probenübertragung
  • Gesamtlänge der Pipette: 150 mm
Unsterile Pipetten sind in Mehrfachpackungen erhältlich. Sterile Pipetten werden individuell verpackt.
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Steril:
    -
  • Seq:
    02
  • Tropfen pro ml:
    23
  • Stiel Ø:
    5 mm
  • Saugvolumen:
    3,5 ml