AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten
, , 28, 3,5 ml, 2,5 mm, -
Catalog # KART88335/1
Supplier:   KARTELL
Pasteurpipetten
Catalog # KART88335/1
Supplier:  KARTELL
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten
, , 28, 3,5 ml, 2,5 mm, -
Price
256,00 €
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Einweg-Pipette aus Polyethylen mit Ballon und Graduierung. Die schlanke Spitze garantiert eine präzise Probenübertragung.
  • Gerät für den professionellen Einsatz in der Laboranalyse
  • Schlanke Spitze garantiert eine präzise Probenübertragung
  • Gesamtlänge der Pipette: 150 mm
Unsterile Pipetten sind in Mehrfachpackungen erhältlich. Sterile Pipetten werden individuell verpackt.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Steril:
    -
  • Seq:
    01
  • Tropfen pro ml:
    28
  • Stiel Ø:
    2,5 mm
  • Saugvolumen:
    3,5 ml