ContactUsLinkComponent
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Midcap Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: transparent Front und Seitenwände: stufenweise öffnen + linke abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: CH Version: 1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA602C00022C41
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Midcap Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: transparent Front und Seitenwände: stufenweise öffnen + linke abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: CH Version: 1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA602C00022C41
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
Frequently Bought Together