ContactUsLinkComponent
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C Rückseite: standard Front und Seitenwände: stufen weise öffnen + standard Arbeitsplatte: arbeitsplatte aus glas Stromversorgung: GB Version: 1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA601A00011B31
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C Rückseite: standard Front und Seitenwände: stufen weise öffnen + standard Arbeitsplatte: arbeitsplatte aus glas Stromversorgung: GB Version: 1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA601A00011B31
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
Frequently Bought Together