ContactUsLinkComponent
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Umgebungsensor: lichtk nopf Rückseite: standard Front und Seitenwände: stufenweise öffnen + rechte abfallschleuse Arbeitsplatte: edelstahl Str 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA601F02113D21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Umgebungsensor: lichtk nopf Rückseite: standard Front und Seitenwände: stufenweise öffnen + rechte abfallschleuse Arbeitsplatte: edelstahl Str 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA601F02113D21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
Frequently Bought Together