AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten
, , 21, 3,5 ml, 7,8 mm, +
Catalog # KART00334/1
Supplier:   KARTELL
Pasteurpipetten
Catalog # KART00334/1
Supplier:  KARTELL
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten
, , 21, 3,5 ml, 7,8 mm, +
Price
107,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Einweg-Pipette aus Polyethylen mit Ballon und Graduierung. Die schlanke Spitze garantiert eine präzise Probenübertragung.
  • Gerät für den professionellen Einsatz in der Laboranalyse
  • Schlanke Spitze garantiert eine präzise Probenübertragung
  • Gesamtlänge der Pipette: 150 mm
Unsterile Pipetten sind in Mehrfachpackungen erhältlich. Sterile Pipetten werden individuell verpackt.
 :
 :
 :
 :
Specifications
  • Steril:
    +
  • Seq:
    03
  • Tropfen pro ml:
    21
  • Stiel Ø:
    7,8 mm
  • Saugvolumen:
    3,5 ml