AuftragsverfolgungKontakt
Bottle brushes | Avantor
Bottle brushes
White, Polyester, 101,6 mm, Kunststoff, 762 mm
Artikelnr. MICRBRWH-70
Anbieter:   MICRONOVA
Bottle brushes
Artikelnr. MICRBRWH-70
Anbieter:  MICRONOVA
Bottle brushes
Bottle brushes
White, Polyester, 101,6 mm, Kunststoff, 762 mm
Preis
142,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
  • Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
  • BPA-free
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Polyester
  • Bürstenkopf Ø:
    101,6 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Kunststoff
  • Bezeichnung:
    White
  • Seq:
    04
  • Gesamtlänge:
    762 mm