Das hochempfindliche Digitalmikroskop EdgePLUS AM4517MT-FUW ist mit einem 375-nm-UV-Licht und einem schaltbaren Weißlicht ausgestatt et und verbessert die UV-Eigenschaften von Gemälden, Spuren und Sicherheitsdruckdokumenten. 1 * 1 ST
Artikelnr. IDCPAM4517MT-FUW
Lieferant: Dino-Lite / IDCP B.V.
Frequently Bought Together