Melting Point Caffeine 234 - 236,5 C 1 * 1 g
KRUEKSPS1014
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
: VWR Chemicals
Brechungsindex-Standards,
: VWR Chemicals
Allgemeine Viskositätsstandards
: VWR Chemicals
Schmelzpunktstandards
: VWR Chemicals
SOYASAPOGENOL B 1 * 5 mg
: Merck
Saybolt Farbstandard
: VWR Chemicals
Trübungsstandards, Formazin
: VWR Chemicals
Mercury standard solution, for ICP, in HNO₃, CRM, VHG
: LGC Standards PROMOCHEM
Natriumhydroxid 20% (w/v) in wässriger Lösung
: Thermo Fisher Scientific
Custom Semivolatile Mixture
: EHRENSTORFER