Accessories for Toggle Drums
Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
Artikelnr. SAMPA429-470
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.