AuftragsverfolgungKontakt
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Eppendorf® Microtiterplatten, 3-Level SafeCode (2D Datamatrix, linearer Barcode, alphanumerischer Code), V-Boden, PCR rein (Nicht steril), -, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
Artikelnr. 737-0254
Anbieter:   EPPENDORF
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Artikelnr. 737-0254
Anbieter:  EPPENDORF
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Eppendorf® Microtiterplatten, 3-Level SafeCode (2D Datamatrix, linearer Barcode, alphanumerischer Code), V-Boden, PCR rein (Nicht steril), -, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
Preis
384,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 80 ST
Product Details & Documents
Eppendorf-Mikroplatten bieten außergewöhnliche Stabilität während der Zentrifugation mit der g-Safe®-Technologie und eine effiziente Probenidentifizierung mit der OptiTrack®-Matrix. Die Designmerkmale, einschließlich des RecoverMax®-Well-Designs und der erhöhten Well-Ränder, gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung und ermöglichen eine maximale Probenrückgewinnung.
  • g-Safe®: außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6000×g
  • OptiTrack® Matrix: bis zu 30% schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
  • RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und hervorragende Mischeigenschaften
  • Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch bei Heißsiegelung
  • Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für verbesserte Probensichtbarkeit
  • Polypropylen gewährleistet hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Hergestellt ohne Gleitmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die sich negativ auf Bioassays auswirken könnten)
  • Gewährleistete Funktionalität von −86 bis +100 °C
Pipettieren, kontrollieren und gewinnen Sie Ihre Proben im Handumdrehen zurück – mit Eppendorf-Mikroplatten! Entworfen mit leicht lesbaren alphanumerischen OptiTrack®-Matrixetikett zur Identifizierung einzelner Vertiefungen, zur Beschleunigung des Füllvorgangs und zur deutlichen Reduzierung des Risikos von Pipettierfehlern. Eppendorf-Mikroplatten werden aus hochtransparentem Polypropylen hergestellt, wodurch eine schnelle und einfache Lokalisierung der Proben gewährleistet wird. Sie sind auch in Eppendorf LoBind® erhältlich, wenn Sie eine maximale Probenrückgewinnung benötigen.
Die Safe-Code-Option bietet eine 3-stufige Codierung zur sicheren Proben- und Gefäßidentifizierung. Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht ein sicheres Lesen von Codes mit bis zu 30% beschädigten Codes.
Well-Farbe: Klar
Material: Polypropylen (PP)
Autoklavierbar: 121 °C, 20 min
Zentrifugationsstabilität: 6000×g
Plattenfarbe: weiß
Spezifikationen
  • Verpackt:
    80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
  • Steril:
    -
  • Bezeichnung:
    Eppendorf® Microtiterplatten, 3-Level SafeCode (2D Datamatrix, linearer Barcode, alphanumerischer Code), V-Boden, PCR rein (Nicht steril)
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    737-0254
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung