[EN]MULTI ELEMENTS 6 ELEMENTS 1 * 100 mL
Artikelnr. CMPLRM097301L1.5
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]MULTI ELEMENTS 6 ELEMENTS 1 * 100 mL
Artikelnr. CMPLRM097301L1.5
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Peressigsäure-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Lieferant: VWR Chemicals
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Teststreifen für Wasserhärte, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®, rein für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Ammonium-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Testkits, photometrisch, Nitrat, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach