HIGH STAT PLUS ESD Jackets
ESD, Schwarz/blau, M, Regular
Artikelnr. ALSO1017456-M
Anbieter: ALSICO HIGHTECH
Springe zu:
Product Details & Documents
Unisex ESD jackets.
- Upright collar
- Centre front closure with hidden zipper and press studs
- Adjustable waistband with press studs
- Chest pocket left with zipper
- Chest pocket right with flap and hidden press studs
- 2 side pockets with vertical zipper
- Inset sleeves
- Adjustable sleeve ends with press studs
- Accents in royal blue
- ESD logo
Industrial launderable.
: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:M
- Passform:Regular
- Typ:ESD
- Farbe:Schwarz/blau
- Seq:03
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSO1017456-M
- Stoff:68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- Riskobereich:ESD
- Einsatzbereiche / Verwendung:Reinraum|Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:175 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.