AuftragsverfolgungKontakt
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, Blau, L, Regular
Artikelnr. ALSO1000547-L
Anbieter:   ALSICO HIGHTECH
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
Artikelnr. ALSO1000547-L
Anbieter:  ALSICO HIGHTECH
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, Blau, L, Regular
Preis
77,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
  • Reverse collar
  • Centre front closure with hidden press studs
  • 1 chest pocket on the left
  • 1 inside pocket at chest level on the right
  • 2 patched side pockets
  • Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
  • ESD logo
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Specifications
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    ESD
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    16
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    ALSO1000547-L
  • Stoff:
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • Riskobereich:
    ESD
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Reinraum|Industrie
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    175 g/m²