HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, Grau, M, Regular
Artikelnr. ALSO1002183-M
Anbieter: ALSICO HIGHTECH
Springe zu:
Product Details & Documents
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
- Reverse collar
- Centre front closure with hidden press studs
- 1 chest pocket on the left
- 1 inside pocket at chest level on the right
- 2 patched side pockets
- Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
- ESD logo
Industrial launderable.
Zertifizierung: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:M
- Passform:Regular
- Typ:ESD
- Farbe:Grau
- Seq:09
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSO1002183-M
- Stoff:68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- Riskobereich:ESD
- Einsatzbereiche / Verwendung:Reinraum|Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:175 g/m²