AuftragsverfolgungKontakt
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, Weiß, S, Regular
Artikelnr. ALSW1031122-S
Anbieter:   ALSICO
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
Artikelnr. ALSW1031122-S
Anbieter:  ALSICO
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, Weiß, S, Regular
Preis
56,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
  • Reverse collar
  • Centre front closure with hidden press studs
  • 1 chest pocket on the left
  • 1 inside pocket at chest level on the right
  • 2 patched side pockets
  • Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
  • ESD logo
Industrial launderable.
 : Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    S
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    ESD
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    02
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    ALSW1031122-S
  • Stoff:
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • Riskobereich:
    ESD
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Reinraum|Industrie
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    175 g/m²