AuftragsverfolgungKontakt
APC 2 FLASH Multirisk Labcoats | Avantor
APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
Multirisk, Grau, 3XL, Regular
Artikelnr. ALSW1030929-3XL
Anbieter:   ALSICO
APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
Artikelnr. ALSW1030929-3XL
Anbieter:  ALSICO
APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
Multirisk, Grau, 3XL, Regular
Preis
281,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Multirisk labcoat especially designed for APC 2.
  • ATPV value: 26,6 cal/cm²
  • ELIM value: 21 cal/cm²
  • Modern fit
  • Upright, rounded collar
  • Centre front closure with hidden press studs, ECO design
  • Inside zipped pocket
  • 2 large side pockets with flap and hidden press studs
  • Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
  • Piping in accent colour
Industrial launderable.
Zertifizierung: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    Multirisk
  • Farbe:
    Grau
  • Seq:
    06
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    ALSW1030929-3XL
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Riskobereich:
    Flammfest|Antistatisch
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    480 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.