APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
Multirisk, Grau, L, Regular
Artikelnr. ALSW1030929-L
Anbieter: ALSICO
Springe zu:
Product Details & Documents
Multirisk labcoat especially designed for APC 2.
- ATPV value: 26,6 cal/cm²
- ELIM value: 21 cal/cm²
- Modern fit
- Upright, rounded collar
- Centre front closure with hidden press studs, ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
- Piping in accent colour
Industrial launderable.
Zertifizierung: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:L
- Passform:Regular
- Typ:Multirisk
- Farbe:Grau
- Seq:03
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1030929-L
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Riskobereich:Flammfest|Antistatisch
- Einsatzbereiche / Verwendung:Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:480 g/m²